Kluczowe dokumenty
ENA341294630
Enamine
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O.ClH/c1-2-6-16(8-11(12,13)14)10(17)9-4-3-5-15-7-9;/h9,15H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
RPFVLJRJZLAJFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)