Merck
ENA341292620
Enamine
2-methyl-3-[(propan-2-yloxy)methyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
Numer MDL:
Iupac Name
3-(isopropoxymethyl)-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)13-7-10-5-4-6-11(12)9(10)3/h4-6,8H,7,12H2,1-3H3
Klucz InChI
VQKDSCWMZCIEGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942