Kluczowe dokumenty
ENA300791798
Enamine
4-(azetidin-3-yloxy)pyridine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-azetidinyl 4-pyridinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.2ClH/c1-3-9-4-2-7(1)11-8-5-10-6-8;;/h1-4,8,10H,5-6H2;2*1H
Klucz InChI
FHXCDMYIFZRIMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67357
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)