Merck
ENA282548181
Enamine
ethyl 2-(but-3-en-1-yloxy)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (3-butenyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-3-5-6-10-7-8(9)11-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Klucz InChI
GUYSRRJLAXTUJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)