Merck
ENA238711523
Enamine
2-[(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.31
Numer MDL:
mp
63-65
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylmethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C15H16N2/c16-14-7-3-1-6-13(14)11-17-10-9-12-5-2-4-8-15(12)17/h1-8H,9-11,16H2
Klucz InChI
CEWQIFHKJLVCAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45473
Melting Point
63-65
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45473
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)