Merck
ENA161669249
Enamine
1-(3-phenylpropanoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-phenylpropanoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c17-14(7-6-12-4-2-1-3-5-12)16-10-8-13(9-11-16)15(18)19/h1-5,13H,6-11H2,(H,18,19)
Klucz InChI
WQOSVYASWDJHLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)