Merck
ENA155458157
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c14-10(15)8-2-1-5-13(7-8)9-6-11-3-4-12-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
DQZQBNKOVJNCRU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)