Merck
ENA112933072
Enamine
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.36
Numer MDL:
Iupac Name
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-13-10(6-16-8)7-17-11-4-2-9(3-5-11)12(14)15/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
XVQDEHGZVIANBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)