Merck
COMH42122465
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.05
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H7BrF3N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Klucz InChI
DYFSALRUMZSKBU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-3774
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-3774