Merck
COMH04234095
Combi-Blocks, Inc.
6-(4-Oxopiperidin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.23
Numer MDL:
Iupac Name
6-(4-oxo-1-piperidinyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-7-9-1-2-11(13-8-9)14-5-3-10(15)4-6-14/h1-2,8H,3-6H2
Klucz InChI
QLKYOINYKWSUIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1260
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1260
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)