Merck
COM448686173
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.15
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)5-2-3-7(13(15)16)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WLCQMMCPINDPIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0655
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0655
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)