Merck
COM448669723
Combi-Blocks, Inc.
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-thienylmethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-2-9(12-7-1)8-10-3-5-11-6-4-10/h1-2,7H,3-6,8H2
Klucz InChI
WUURQTRNCPVWAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5714
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)