Merck
COM448612355
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.46
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClN2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)2-6(5)9/h1-2H
Klucz InChI
ZUICMBUZYPVZSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3177
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3177
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)