Kluczowe dokumenty
CH6371386287
Chem Impex International, Inc.
4-methoxy-2-vinylbenzenamine
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-2-vinylaniline
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-3-7-6-8(11-2)4-5-9(7)10/h3-6H,1,10H2,2H3
Klucz InChI
ONCGZEUOJDTERQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Brown liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methoxy-2-vinylbenzenamine/14606?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methoxy-2-vinylbenzenamine/14606?cid=0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)