Merck
CH6371382917
Chem Impex International, Inc.
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)ethylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-7-9-13-8-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13/h1-2,4,6H,3,5,7-9,12H2
Klucz InChI
ALWARSIRJIEZMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8C
Purity
95%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light brown solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-4-dihydro-2-i-h-i-quinolin-1-yl-ethylamine/9009?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-4-dihydro-2-i-h-i-quinolin-1-yl-ethylamine/9009?cid=0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)