Merck
C12H316CF408
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Masa cząsteczkowa:
255.07
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 7-bromo-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-6(10)8-7(3-5)11-4-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
CDYKPQFWNKHEEM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8921
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8921
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)