Merck
C12H316CF2FB
Chemcia Scientific, LLC
3-Phenyl-1H-quinazoline-2,4-dithione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.38
Numer MDL:
Iupac Name
3-phenylquinazoline-2,4(1H,3H)-dithione
Inchi Code
1S/C14H10N2S2/c17-13-11-8-4-5-9-12(11)15-14(18)16(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,18)
Klucz InChI
DJJOAJCVIYRELX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Orange Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)