Merck
C12H316CEFC5
Chemcia Scientific, LLC
N-(3-Iodo-4-methyl-phenyl)-acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.09
Numer MDL:
Iupac Name
N-(3-iodo-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-6-3-4-8(5-9(6)10)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
XAXJYEGBAUJIOO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)