Merck
C12H316CEFB6
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
Klucz InChI
UECFPEVPPFMFOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)