Kluczowe dokumenty
CH4H03CD9AC6
ChemBridge Corporation
ethyl (4-amino-1H-pyrazol-1-yl)acetate dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-2-12-7(11)5-10-4-6(8)3-9-10;;/h3-4H,2,5,8H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
IONZTCAFMJOAOX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4092646
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4092646_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)