Merck
CH4979588723
ChemBridge Corporation
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.16
Numer MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.2ClH/c1-4-11-12(7-1)8-9-2-5-10-6-3-9;;/h1,4,7,9-10H,2-3,5-6,8H2;2*1H
Klucz InChI
AKVUEHPEOMOCED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108325
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108325_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)