Kluczowe dokumenty
CH4424847260
ChemBridge Corporation
trans-4-(1,4-diazepan-1-yl)tetrahydro-3-furanol dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3R,4S)-4-(1,4-diazepan-1-yl)tetrahydrofuran-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.2ClH/c12-9-7-13-6-8(9)11-4-1-2-10-3-5-11;;/h8-10,12H,1-7H2;2*1H/t8-,9-;;/m0../s1
Klucz InChI
GHVHHLANWDFGPX-CDEWPDHBSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033445
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033445_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)