Merck
CH4238556312
ChemBridge Corporation
1-(3-propoxyphenyl)ethanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-propoxyphenyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-7-13-11-6-4-5-10(8-11)9(2)12/h4-6,8-9H,3,7,12H2,1-2H3
Klucz InChI
GOORERYFOCDRFX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002453
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002453_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)