Merck
Z-008
Supelco
Zolpidem-D7 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Zolpidem-D7 (Suitable for use with GC/MS or LC/MS) solution
Wybierz wielkość
1 ML
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N3OD7
Masa cząsteczkowa:
314.43
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
GC/MS: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3c(c(c(c(c3[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])C=CC(=C1)C
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3/i1D3,5D,6D,8D,9D
Klucz InChI
ZAFYATHCZYHLPB-UXSRMRDCSA-N
Opis ogólny
Zolpidem, marketed as Ambien® or Stilnox®, is a nonbenzodiazepine used for the short-term treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is uniquely suited for GC/MS applications, because unlike the dimethyl-D6 analog, the deuterium label is retained in the major product ion fragment. As with dimethyl-D6 internal standard (Z-001), the D7-labeled analog is suitable for LC/MS methods.
Informacje prawne
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)