Przejdź do
V-069
Pyridoxal 5′-phosphate solution
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCc1cnc(c(c1C=O)O)C)(O)O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridoxal 5′-phosphate, also known as PLP or P5P, is the active form of vitamin B6 and acts as coenzyme in a variety of enzymatic reactions. This certified solution standard is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards in a variety of testing applications from diagnostic vitamin B testing to quality control testing of dietary supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P36578287093759
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
concentration
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C