Merck
T-150
Topiramate-D12 solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D12H9NO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O[C@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(O[C@H]3[C@H]2O1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7?,8?,9-,12-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChI key
KJADKKWYZYXHBB-FTZSVORRSA-N
General description
Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of topiramate levels in biological matrices such as urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Topiramate, sold under trade name Topamax®, is an antiepileptic drug used for the treatment of seizures. Topiramate in combination with the stimulant phentermine constitute the active compounds in the new weight lose drug Qsymia®.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qsymia is a registered trademark of Vivus, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Topamax is a registered trademark of Johnson & Johnson
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Topiramate-D12 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)