Merck
S-119
Supelco
SDB-005 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22N2O2
Masa cząsteczkowa:
358.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=NN(CCCCC)C4=C3C=CC=C4
Opis ogólny
SDB-005 to syntetyczny kannabinoid, który pojawił się na rynku nielegalnych dopalaczy. Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni jako materiał wyjściowy do kalibratorów lub kontroli w metodach GC/MS lub LC/MS syntetycznych kannabinoidów do testowania narkotyków w moczu, analizy kryminalistycznej lub zastosowań toksykologii klinicznej.
W przypadku syntetycznych kannabinoidów kontrolowanych obecnie na poziomie federalnym, nasze certyfikowane standardy roztworów tych substancji są zwolnione z DEA, umożliwiając laboratoriom składanie zamówień bez dodatkowych formalności regulacyjnych. W przypadku klientów z USA mogą obowiązywać wymogi regulacyjne specyficzne dla danego stanu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)