Merck
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
Synonim(y):
Protriptyline-d3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22ND3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.44
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup