Merck
P-139
Supelco
Phenelzine Sulfate solution
1 mg/mL (0.1% 1M HCl in Methanol (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.27
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL (0.1% 1M HCl in Methanol (v/v), (as free base))
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenelzine, sold as Nardil or Nardelzine, is a non-selective and irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class which is used as an antidepressant and anxiolytic. This Certified Spiking Solution® is suitable for LC/MS or GC/MS methods in phenelzine testing for forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup