Kluczowe dokumenty
NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Kod UNSPSC:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)