Kluczowe dokumenty
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15Cl3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.65
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Klucz InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)