Merck
NMID686C
(±)-Ketamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.19
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)