Merck
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
Kod UNSPSC:
41116107
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3