Merck
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Kod UNSPSC:
41116107
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3