Kluczowe dokumenty
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
Klucz InChI
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)