Merck
NMID608
Etiocholanolone sulfate
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H45NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.69
Kod UNSPSC:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3