Kluczowe dokumenty
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.75
Kod UNSPSC:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)