Merck
N-096
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
2C-N-13C,D3 hydrochloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C913CH11D3N2O4 · HCl
Masa cząsteczkowa:
266.70
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A psychedelic drug and phenethylamine of the 2C series, 2C-N or 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine, produces intense hallucinations similar to those of LSD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 2C-N levels in urine or other biological matrices by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. In Europe, 2C-N as well as other 2C amines, have reportedly been found as adulterants in some illicit drugs.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup