Merck
N-082
Supelco
Norcodeine-d3
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Norcodeine-D3 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D3H16NO3
Masa cząsteczkowa:
288.36
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)[C@@H](O)C=C[C@@H]35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16/h2-5,10-12,16,18-19H,6-8H2,1H3/t10-,11+,12-,16-,17-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
HKOIXWVRNLGFOR-GMWYPMIFSA-N
Opis ogólny
A stable-labeled internal standard suitable for norcodeine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing. Norcodeine is a urinary metabolite of codeine, an opiate analgesic prescribed primarily for treatment of pain and as an antitussive and antidiarrheal.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup