Kluczowe dokumenty
N-081
6β-Naltrexol-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
6β-Naltreksol-d3
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CC[C@H]4O)c35)C6([2H])CC6
InChI
1S/C20H25NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2/t14-,15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D
Klucz InChI
JLVNEHKORQFVQJ-ZNMQZXPKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)