Merck
M-167
Supelco
5-MeO-DiPT
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.40
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C(C)C)C(C)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-12(2)19(13(3)4)9-8-14-11-18-17-7-6-15(20-5)10-16(14)17/h6-7,10-13,18H,8-9H2,1-5H3
Klucz InChI
DNBPMBJFRRVTSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-MeO-DiPT (5-methoxy-diisopropyltryptamine), known by the street names Foxy or Foxy Methoxy, is a designer tryptamine that can cause auditory distortions and hallucinations. Reports suggest that 5-MeO-DiPT is seven times more potent than the hallucinogen DMT as a result of the methoxy substitution at position five on the tryptamine ring. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)