Merck
H-102
Supelco
4-Hydroxyduloxetine-beta-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO8S
Masa cząsteczkowa:
489.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Glukuronid 4-hydroksyduloksetyny jest metabolitem duloksetyny. Duloksetyna, sprzedawana w USA pod nazwą handlową 8470, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) stosowanym w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych i łagodzeniu bólu związanego z neuropatią cukrzycową, fibromialgią i chorobą zwyrodnieniową stawów. Certified Spiking Solution® może być stosowany w takich aplikacjach jak toksykologia kliniczna, badanie moczu na obecność narkotyków i analiza kryminalistyczna za pomocą LC-MS/MS lub GC/MS.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Cymbalta is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Smit et al.
Oncogene, 30(35), 3735-3744 (2011-04-12)
Anoikis (detachment-induced apoptosis) prevents the survival of cells at inappropriate sites of the body and can therefore act as a barrier to metastasis. In a function-based genome-wide screen, we have previously identified the neurotrophic tyrosine kinase receptor TrkB as a
Deyin Xing et al.
Cancer research, 69(21), 8231-8235 (2009-10-22)
Uterine leiomyosarcoma (ULMS) is a rare gynecologic malignancy with a low survival rate. Currently, there is no effective treatment for ULMS. Infrequent occurrences of human ULMS hamper the understanding of the initiation and progression of the disease, thereby limiting the