Przejdź do
E-143
(±)-Epinefryna
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
(±)-Epinephrine hydrochloride, (±)-Adrenalin, 4-(1-Hydroxy-2-[methylamino]ethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
InChI key
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Epinefryna, znana również jako adrenalina, jest markerem nowotworów wydzielających katecholaminy, takich jak guz chromochłonny, paraganglioma i neuroblastoma. Ten certyfikowany materiał referencyjny jest odpowiedni do monitorowania LC-MS/MS poziomów epinefryny w moczu lub osoczu do badań diagnostycznych lub endokrynologicznych.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Biochem/physiol Actions
Adrenergic receptor agonist.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E-077E4642C-109
format
single component solution
format
single component solution
format
-
format
multi-component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
concentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
concentration
-
concentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)