Merck
D-172
Deschloroketamine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.74
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Deschloroketamine, also known as DXE, DCK or 2′-Oxo-PCM, is a dissociative anesthetic sold as designer drug on the illicit drug market. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS testing applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)