Merck
D-140
(±)-threo-3,4-Dichloromethylphenidate HCl
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17Cl2NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.66
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)[C@@H]([C@@]1([H])CCCCN1)C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2.[H]Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2.ClH/c1-19-14(18)13(12-4-2-3-7-17-12)9-5-6-10(15)11(16)8-9;/h5-6,8,12-13,17H,2-4,7H2,1H3;1H/t12-,13-;/m1./s1
InChI key
DJQISAOWJXQDPU-OJERSXHUSA-N
General description
3,4-Dichloromethylphenidate, also known as 3,4-CTMP, is a structural analogue of methylphenidate (Ritalin). 3,4-CTMP is reportedly seven times more potent than methylphenidate and is sold online as a novel psychoactive stimulant. This certified Snap-N-Spike® solution standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications such as urine drug testing, clinical toxicology and forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2098504061833674598
D-140-1ML04061833557334
EP6001072410-1EA04022536228228
EP6001072910-1EA04022536228969
EP6001082510-1EA04022536230443
EP6001072510-1EA04022536228556
EP6001082410-1EA04022536230436
EP6001082310-1EA04022536230429
EP6001082210-1EA04022536230412
EP6001072210-1EA04022536228181
EP6001072310-1EA04022536228198
EP6001082910-1EA04022536230450
200275-25MG04055977221435