Merck
D-108
Dihydromorphine-3β-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.48
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1[C@H](C2)C3[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)=C5O[C@H]4[C@@H](O)CC3
InChI
1S/C23H29NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-12,15-17,19-20,22,25-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10?,11-,12+,15+,16+,17-,19+,20+,22-,23+/m1/s1
InChI key
KCPRJVDBLLJBMF-RURUVCMVSA-N
Application
A Certified Snap-N-Shoot® solution standard for LC/MS or GC/MS applications with dihydromorphine-3β-D-glucuronide, such as pharmaceutical research, forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology. Dihydromorphine-3β-D-glucuronide is a major urinary of dihydromorphine, an opiate commonly used for the management of moderate to severe pain. 
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)