Kluczowe dokumenty
C-248
Cannabichromenic acid-D3 (CBCA-D3) solution
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
658,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
658,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)