Merck
A-181
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) lithium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H17NO6 · Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.25
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCC([O-])=O)=O)CC([O-])=O.[Li+]
General description
A stable-labeled internal standard of routinely tested Glutaryl-L-Carnitine at a concentration of 100 μg/mL. Acylcarnitines are biomarker for many inborn errors of metabolism that cause several metabolic diseases and are routinely tested in newborn screening programs. This stable-labeled internal standard is suitable for critical quantitative testing applications by LC/MS or GC/MS in research and clinical environments. The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user such as convenience of use, material savings, and increased efficiency of labor. Certified concentration value provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)