Merck
A-164
Supelco
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3) solution
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42D3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.63
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny rutynowo badanej palmitoilo-L-karnityny w stężeniu 500 ug/ml. Acylokarnityny są biomarkerami dla wielu wrodzonych błędów metabolizmu, które powodują kilka chorób metabolicznych i są rutynowo testowane w programach badań przesiewowych noworodków. Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do krytycznych zastosowań w testach ilościowych LC/MS lub GC/MS w środowiskach badawczych i klinicznych. Stabilny, ilościowy format roztworu zapewnia znaczące korzyści dla użytkownika, takie jak wygoda użytkowania, oszczędność materiałów i zwiększona wydajność pracy. Certyfikowana wartość stężenia zapewnia zwiększoną wydajność dzięki krótszemu czasowi ponownego tworzenia puli z powodu błędów rozcieńczenia lub ponownego wykonywania próbek.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.