Merck
A-131
Androsterone-D4 glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25D4H34O8
Masa cząsteczkowa:
470.59
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O[C@@H]5O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-16,18-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1/i7D2,11D2
InChI key
VFUIRAVTUVCQTF-RDSFDFKRSA-N
General description
An internal standard suitable for LC/MS or GC/MS applications with androsterone and androsterone glucuronide such as diagnostic testing for diagnosis and treatment of gonadal and adrenal diseases or sports testing to monitor testosterone doping. This Certified Spiking Solution® provides added value in allowing for quantitation of androsterone glucuronide levels by LC-MS/MS without the need for hydrolysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D3946-5MG04061832867083
D3946-25MG04061832867076
M8537-10X1L04061834063292
SML2982-25MG04065265405898
SML2982-5MG04065265405904
M8537-10L04061834063285
M8537-1L04061834063308
XX430470104053252399299
MAB5102-1ML04065270401168
MAB5102-5ML04065270401175
MAB407204053252463969
421073-250ML04061838127617
MAB342404053252668319
MAB38104053252357572
SCC32804065267457659
SAB4503965-100UG04061832522753
MAB858-204053252504365
MAB858-2F-504053252396991
MAB858-2-504053252659980
MAB858-404053252317927
MAB859904053252316654